Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Sample bottles, BHROTEST®
Lieferant: Behr
behrotest®
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Glass sampling bottle with conical ground glass stopper,.
Zertifizierungen: Conforming to DIN 12036
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität NS VE Katalognummer Menge
1000 ml 24/29 1 719-1302
2000 ml 29/32 1 719-1303
500 ml 24/29 1 719-1301
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
SN200 Behroplast® security net, yellow, polyethylene, for Ø 90-200 mm glass containers 1 BEHRB00193728
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge