Behälter zum Aufbewahren von flüssigem Stickstoff, Thermo-Flask®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2122DBQ 2123 2124 2129 2130
BARN2122DBQEA 498 EUR
BARN2122DBQ BARN2123 BARN2124 BARN2129 BARN2130
Behälter zum Aufbewahren von flüssigem Stickstoff, Thermo-Flask®
Dewars und Kryogefäße
Diese Flüssigstickstoff-Lagergefäße, die Innengefäße aus Borosilikat enthalten, sind perfekt für die tägliche kryogene Lagerung geeignet.
  • Robustes, korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse
  • Ideal für den Einsatz als Kühlfalle
  • Isolierter „Push-fit“-Deckel, belüftet, um Druckaufbau zu verhindern
  • Edelstahlmantel und gepolsterter Boden für jahrelangen störungsfreien Gebrauch
  • Robustes, stoßdämpfendes Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
Es ist ein praktisches, schalenförmiges Design, das sich perfekt für den Einsatz auf dem Tisch mit zerstoßenem Eis und Trockeneis/Alkohol eignet.