Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Kjeldahl digestion systems, rapid infra-red heating systems, behrotest® InKjel series,
Lieferant: Behr
behrotest®
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Manual setting of heating power
Bezeichnung Typ Für Röhrchen VE Katalognummer Menge
Manually adjustable infrared digestion system for 6 glass vessels InKjel 625 M 250 ml 1 705-0430
Manually adjustable infrared digestion system for 4 glass vessels InKjel 475 M 750 ml 1 705-0433
Programmable setting of heating power
Bezeichnung Typ Für Röhrchen VE Katalognummer Menge
Programmable infrared digestion system for 6 glass vessels InKjel 625 P 250 ml 1 705-0434
Programmable infrared digestion system for 4 glass vessels InKjel 450 P 500 ml 1 705-0436
Programmable infrared digestion system for 4 glass vessels InKjel 475 P 750 ml 1 705-0437
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell InKjel 475 M InKjel 625 M InKjel 625 P InKjel 450 P InKjel 475 P
Anz. Röhrchen 4×750 ml 6×250 ml 4×500 ml 4×750 ml
Timer range - 0 - 199 min, in steps of 1 min
Programme - <99
Leistung (W) 1500
Leistung 230 V - 50 Hz
B×T×H (mm) 540x440x750
Gewicht (kg) ~20
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge