Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Serological pipettes, open-ended
Lieferant: Kartell
plastilab®
Crystal clear PS.
  • One piece construction without junction to avoid leakage during aspiration and to ensure maximum accuracy and sturdiness
  • Certified non pyrogenic, non haemolytic and non cytotoxic for tissue culture applications
  • Permanent graduation in black foresees an additional volume for extra capacity
  • Sterilised by gamma radiation
Verpackung: Individually packed in a paper/plastic pouch.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Teilung Steril Farbcode Verpackt VE Katalognummer Menge
5 ml 0,1 ml + blau Einzeln verpackt (Papier-/Kunststoffbeutel) 250 KART2844
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge