Reinraum-Wischtücher, Super Polx® 1500
Lieferant: Berkshire
Super Polx
BERKS1500.0909.8EA 164 EUR
BERKS1500.0909.8
Reinraum-Wischtücher, Super Polx® 1500
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Messer-geschnittenen Reinraum-Wischtücher bestehen aus 100% doppelt genähtem Endlosfilament-Polyestergewebe und liefern ein Höchstmaß an Reinheit, Abriebfestigkeit und chemischer Kompatibilität.
  • Geringe Freisetzung von Partikel, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Chemisch verträglich mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln
  • Geringes Gewicht, hohe Saugkraft
  • Geringer Gehalt an Endotoxinen
  • Weiche Kante für empfindliche Oberflächen
Ideal für Produktionsbereiche von Schaltkreisen, in der CD- und DVD-Produktion und zur Reinigung von Matrizen und anderen Druckrollen. Sie eignen sich auch für Geräteverpackung und allgemeines Abwischen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 10, ISO 4 bzw. M2.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.