Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Revco® ultra-low temperature freezers, Revco®, DxF series
Lieferant: Thermo Scientific
Revco®
Revco® DxF upright −40°C ultra-low temperature freezers are ideally suited for life science, university, government and academic accounts where accessible controls and at-a-glance monitoring are preferred. A knee-level easy to use microprocessor control panel, monitoring system and optional chart recorder designed for price sensitive sample protection without compromising performance. These freezers offer easy four-button operation and a clear intuitive user interface. A simple temperature display and visual LED's, guide non-technical users through the set-point temperature and alarm parameter setting process.
  • Alarm indications includes: high and low temperature, power failure, door ajar, hot condenser, probe failure and low battery
  • Five interior compartment doors to reduce cold air loss, improve temperature recovery after door closings (five door option available)
  • Ergonomic, lockable door handle
  • Easy-to-remove air filter
Construction features include: 5 interior compartment doors which minimizes cold air loss/warm air intrusion during door openings, reinforced stainless steel interior and shelves, triple point door gasket, heavy-gauge, cold-rolled steel cabinets with powder coat paint finish, 5" foamed-in-place polyurethane insulation, ergonomically designed handle, convenient air filter location for inspection and changing, dual 2" lockable casters, surge suppression, automatic voltage compensator responds to high and low voltages, environmentally friendly HFC refrigerants, vacuum relief port on all upright freezers allows easy re-entry after door openings.
Optional backup systems inject liquid CO2 or LN2 when cabinet temperature warms to a preset level.
Temperature range: −10 to −40 °C
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Typ VE Katalognummer Menge
Revco® low temperature freezers, DXF24040V 1 471-1055
Revco® low temperature freezers, DXF32040V 1 471-1056
Revco® low temperature freezers, DXF40040V 1 471-1057
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell DxF32040V DxF24040V DxF40040V
Nutzinhalt (l) 489,9 368,1 651,3
Temperatur (°C) − 10...− 40
Anzeige LED
Alarm audible and visual
Tür(en) 5 inner doors
Material Außen: Stahl verzinkt
Innen: Edelstahl
Besonderheiten holds: 320 2" cryoboxes holds: 240 2" cryoboxes holds: 400 2" cryoboxes
Anschlüsse 2 (25 mm)
B×T×H innen (mm) 584×643×1308 584×490×1308 777×643×1308
B×T×H außen (mm) 846×988×1979 846×836×1979 1036×988×1979
Gewicht (kg) 376 323 426
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Für Katalognummer Menge
Inkless chart recorder, factory installed 1 - REVC201249
LN2 Backup system, factory installed 1 - REVC6595
PT100-Sensor (ermöglicht den Anschluss an die Gebäudeleittechnik) 1 Gefriertruhen und -schränke, HERAfreeze® HFU B-Serie, Revco® ExF/DxF-Serie HERA290199
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge