Sterile SatPax® HA kombiniert die gewaschenen ValuSeal® HA Wischtücher mit den per Ultraschall versiegelten Kanten aus 100% Endlosfilamentfasern aus Polyester-Maschenware mit einer hohen Sättigung von 70% IPA und 30% deionisiertem Wasser.
- Hoher Sättigungsgrad ist ideal für die Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsrückständen in sterilen Umgebungen
- Kritisch niedriger Gehalt an Fasern, Partikeln, Ionen und extrahierbaren Substanzen in Kombination mit hoher Abriebfestigkeit
- LAL-Test auf Endotoxine bestanden <20 EU/Gerät
- Reduziert den Alkoholverbrauch und die Kosten für Vorbereitung und Handhabung sowie VOC-Emissionen
- Erhöht die Reinigungseffizienz und die Einhaltung des Reinigungsprotokolls
Die Tücher wurden für die feuchte Reinigung kritischer Oberflächen in Bereichen entwickelt, in denen die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentration erforderlich ist. Sie eignen sich auch für die abschließende Reinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M 1.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.