Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
HPLC columns, NUCLEOGEL® RP
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
Polymer based reversed phase HPLC phases that is polystyrene resin cross linked with divinylbenzene is ideal for biochemical applications.
  • Small pore columns for reversed phase separation of small molecules such as pharmaceuticals with basic properties
  • Wide pore columns with higher background hydrophobicity is suited for large biomolecules such as proteins and peptides
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Säulenform Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Analytisch 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 MANA719454
Analytisch 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA719455
Analytisch 300 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 MANA719459
Analytisch 100 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 MANA719456
Analytisch 300 Å 8 µm 4,6×50 mm 1 MANA719460
Analytisch 100 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 MANA719520
Guard columns
Säulenform Porengröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Vorsäule - Å 5,0×3 mm 2 MANA719542
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Max. Druck 180 bar
pH-Bereich 1 - 13
USP-Code L21
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge