Diese Wischtücher bestehen aus 100% Baumwolle und wurden für thermische Stabilität und Anwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt.
- Sehr saugfähig und langlebig
- Gut kombinierbar mit Isopropanol und anderen Lösungsmitteln
- Schräg geschnittenes, dicht gewebtes Material
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen elektrostatische Aufladung in Umgebungen mit 40 - 60% rel. Feuchte
- Autoklavierbar
Ideal für die Reinigung von Hochtemperaturanlagen und Diffusionsöfen, zum Polieren und Brünieren von Oberflächen metallischer und metallfreier magnetischer Medien sowie für das Aufwischen von verschütteten Lösungsmitteln.
Zertifizierungen: ISO Class 6 to 8, cleanroom Class 1000 to 100000, EU grade C/D.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904