Reinraum-Wischtücher, Lensx® 90
Lieferant: Berkshire
Lensx®
BERKLN90.0406.24EA 34.4 EUR
BERKLN90.0406.24
Reinraum-Wischtücher, Lensx® 90
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses umweltfreundliche Vlieswischtuch besteht aus 70% Viskose und 30% Manilahanf. Dank seiner extremen Weichheit ist es ideal für die Reinigung optischer und anderer empfindlicher Oberflächen.
  • 90% biologisch abbaubar
  • Saugfähig, fusselarm
  • Extrem weich
  • Scheuerfrei
  • Minimale Menge extrahierbarer Substanzen
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M4.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.