Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reversed phase HPLC columns, NUCLEOSIL® MPN
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Silica based reversed phase materials with monomerically bonded alkyl chains for RP chromatography that is ideal for seperation of biological macromolecules.
  • Its brush type structure predominantly forms hydrophobic forces with a small portion of hydrophilic interactions
  • Maximum separation efficiency can be achieved when the injected protein mass does not exceed 1 to 2% of the maximum protein loading capacity
  • pH working range from 2 to 8 with maximum working pressure of 250 bar
  • Eluent in column methanol
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Analytisch C18 100 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720230.40
Analytisch C18 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720231.40
Analytisch C18 120 Å 3 µm 4,0×125 mm 1 MANA720232.40
Analytisch C4 300 Å 5 µm 4,0×50 mm 1 MANA720244.40
Analytisch C4 300 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720245.40
Analytisch C4 300 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720045.40
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge