Dieses Reinigungsspray ist zum Ausspülen und Abwaschen von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden vorgesehen. Die tragbare Sprayflasche ist mit 150 ml physiologischer (0,9 %), ungepufferter Natriumchlorid-Lösung gefüllt.
- Lösung ist frei von Konservierungsstoffen und bleibt bis zum letzten Tropfen steril
- Spray eignet sich sowohl für den Einsatz in beiden Augen als auch auf Wunden
- Bediener ist durch eine Kunststoffkappe und eine manipulationssichere Dichtung geschützt
- Stickstoff-Treibmittel tritt nicht in Kontakt mit der Lösung