Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
PCR tubes for MicroRack tube system
Lieferant: Greiner bio-one
PP tubes designed to work with the MicroRack tube storage system.
  • Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability
  • Ideally suited for the storage of chemical and biological samples
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Kapazität Farbe Bezeichnung VE Katalognummer Menge
1,3 ml Natur Single tubes, non sterile, without cap, Ø 8,5 mm, height 44 mm 1.000 391-3721
1,3 ml Natur Tube strips,with attached 8-cap strips, sterile, Ø 8,5 mm, height 44 mm 1.000 391-3723
1,3 ml Natur Tube strips,with attached 8-cap strips, non sterile, Ø 8,5 mm, height 44 mm 1.000 391-3722
Cap strips
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
8-cap strips for MicroRack tubes, sterile 120 391-3725
8-cap strips for MicroRack tubes, non sterile 120 391-3724
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge