Dearomatisierte Kohlenwasserstoffe EXXSOL DSP 100/140
Gefahr
86609.550EA 0 EUR
86609.550
Dearomatisierte Kohlenwasserstoffe EXXSOL DSP 100/140
Dearomatisierte Kohlenwasserstoffe
Dichte: 0,745 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 68920-06-9
EINECS: 272-912-9
REACH-Nummer: 01-2119473851-33