Manuelle Einkanalpipetten mit optimiertem Form/Größe-Verhältnis für überlegene Handhabung und verbesserte Bewegungsabläufe bei der Arbeit mit Mikroröhrchen. Ideal für Forschungslabore.
- Kurzer, schlanker Schaft passt in kleinere Mikroröhrchen
- Reduziertes Gewicht (83 - 88 g)
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Selbstverschließende Einrastfunktion für präzise und sichere Volumeneinstellung
- Komplett autoklavierbar
Einzigartig enge Dichtung reduziert den benötigten Kraftaufwand und sorgt für ultra-weiches Pipettieren, was die Ermüdung der Hand beim Arbeiten reduziert. Einfache Kalibrierung durch den Nutzer mit integriertem Schlüssel. Verschlussmechanismus wird durch den Kalibrieraufkleber geschützt.
Lieferumfang: Einzelne Pipetten werden nur mit QC-Zertifikat geliefert. Die Ready-to-use-Kits enthalten zwei Acura® manual XS Pipetten, eine Regalhalterung, Qualitips® Proben, QC-Zertifikate und eine Bedienungsanleitung.