Diese PU-Handschuhe schützen vor mechanischen Risiken wie Reißen, Perforation und Ermüdung. Sie sind ideal für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Oxidation, einschließlich Umgebungen reich an Ozon, aktivem Sauerstoff und freien Radikalen.
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (durchstoß- ,reiß- und schnittfest)
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon und UV-Strahlung
- Flexibilität und Beweglichkeit
- Ausgezeichnetes Verhalten gegen ionisierende Strahlung
Geeignete Anwendungsgebiete umfassen die Nuklearindustrie und die Biowissenschaften (pharmazeutisch/medizinisch).
Zertifizierungen: EN 388 (4122), EN 421; Kat. III