Isolator-Handschuhe, Neopren
Lieferant: Piercan
PIECE10330CN7510U1EA 56.7 EUR
PIECE10330CN7510U1 PIECE10330CNS8E5U1 PIECE10330CNS7E3U1
Isolator-Handschuhe, Neopren
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus nicht färbendem Neopren und bieten guten mechanischen Schutz und gute Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien.
Diese Handschuhe bestehen aus nicht färbendem Neopren und bieten guten mechanischen Schutz und gute Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien. Ideal für Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften (pharmazeutisch und medizinisch).
  • Gutes Verhalten bei UV-Strahlung und Ozon
  • Ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sterilisationsverfahren (Gamma- und Betastrahlung)
Ideal für Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften (pharmazeutisch und medizinisch).
  • Gutes Verhalten bei UV-Strahlung und Ozon
  • Ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Sterilisationsverfahren (Gamma- und Betastrahlung)
Stärke 0,3 mm: EN 374-1, EN 421; Kat. III
Stärke 0,5 mm: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421; Kat  III
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III