HisTrap™ excel Säulen sind vorgepackt mit Ni Sepharose excel Affinitätsmedien für das Einfangen und Aufreinigen von Histidin-markierten Proteinen aus eukaryotischen Zellkulturüberständen durch immobilisierte Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC). Die spezielle Art der Filter oben und unten in den Säulen macht es möglich, große Mengen von zellfreien, ungereinigten Proben ohne Rückdruckprobleme auf die Säulen zu laden.
- Hergestellt aus biokompatiblem PP
- Können mit einer Peristaltikpumpe oder einem Chromatographiesystem wie ÄKTA Systemen betrieben werden
HisTrap™ excel columns are made of biocompatible PP. The columns cannot be opened or refilled.
Lieferumfang: Wird mit einem Stopfen am Einlass und einem Schnappverschluss am Auslass geliefert.