Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Round tissue float bath
Lieferant: GFL
The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation which ensures evenly stretched paraffin wax sections, and allows the sections to be easily seen in the bath or on the rim of the bath when drying.
  • Low height (100 mm) enables comfortable and safe working
  • Knob and scale temperature regulator
  • Control thermometer in stainless steel holder is fixed to the rim of the bath
Bestellinformation: Supplied without aluminium lid which protects against dust.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Tissue float bath 1 631-1300
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Temperaturbereich (°C) Ambient +5...80
Genauigkeit (°C) ±0,5
Ø×H 280×100 mm
Gewicht (kg) 2
Exterior dimensions 280×100 mm
Bezeichnung Tissue float bath 1052
Leistung (W) 300
Bath Ø 200 mm
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Für VE Katalognummer Menge
Lid Model 1052 Tissue bath 1 GFLA1950
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge