Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® OH
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® OH, Diol modified silica phase for SPE.
  • Base material silica, pH stability 2 - 8
  • Carbon content 5,5%
  • Polar, properties similar to SiOH
Recommended for antibiotics and prostaglandins.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Phase Säulenmaterial Porengröße Partikelgröße Kapazität Bettgewicht VE Katalognummer Menge
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730051
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730417
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730053
OH (Diol) PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730418
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Carbon load 5,5%
Surface area 500 m²/g
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge