Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
TLC plates, aluminium oxide, Alox
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
TLC plates and sheets are used for the separations of alkaloids, steroids, aliphatic and aromatic compounds.
  • Alternative selectivity to silica 60
Aluminium oxide: Specific surface (BET) ~ 200 m²/g
Indicator: Manganese activated zinc silicate
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Glass plates
Bezeichnung Material Beschichtung Plattengröße Schichtdicke Porengröße Fluoreszenz-Indikator Bindemittel VE Katalognummer Menge
Alox-25 UV254 Aluminiumoxid (Alox) 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 100 552-0169
Alox-25 UV254 Aluminiumoxid (Alox) 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0170
Alox-100 UV254 Aluminiumoxid (Alox) 200×200 mm 1000 µm 60 Å F254 Inert organic 15 552-0171
POLYGRAM® polyester sheets
Bezeichnung Material Beschichtung Plattengröße Schichtdicke Porengröße Fluoreszenz-Indikator Bindemittel VE Katalognummer Menge
Alox N/UV254 Aluminiumoxid (Alox) 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 293-5210
Alox N/UV254 Aluminiumoxid (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0149
Alox N/UV254 Aluminiumoxid (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0150
ALUGRAM® aluminium sheets
Bezeichnung Material Beschichtung Plattengröße Schichtdicke Porengröße Fluoreszenz-Indikator Bindemittel VE Katalognummer Menge
Alox N/UV254 Aluminiumoxid (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0292
Alox N/UV254 Aluminiumoxid (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0291
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge