Aluminiumfolien, rund
Lieferant: Funke-Gerber
GERB5712EA 94.5 EUR
GERB5712
Aluminiumfolien, rund
Aluminiumfolien
Diese Aluminiumfolien werden mit dem Referenz-Trockner RD-8 verwendet, um den Feuchtegehalt in Milchpulver zu ermitteln.