Lactodensimeters
Lieferant: Funke-Gerber
614-0251EA 17.1 EUR
614-0251 614-0250
Lactodensimeters
Aräometer
Dieses Lactodensimeter nach Gerber ist mit einem Thermometer ausgelegt.
  • Thermometer im Schaft oder Körper enthalten
  • Standardmodell mit negativem Maßstab
  • Kalibrierte Temperatur von 20 ° C