Storage bottles, wide/narrow neck, HDPE
Lieferant: VITLAB
81644
VITL81644EA 0 EUR
VITL81644
Storage bottles, wide/narrow neck, HDPE
Flaschen Ballons
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Without stopcock
With stable carrying handle and screw cap. Available in wide- and narrow-mouth models.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904