Nickel (silberbeschichtet) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99,8% (Metall-Basis), Kugeln -250 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
13793.22EA
173
EUR
13793.22
13793.36
13793.14
Nickel (silberbeschichtet) (Ni:Ag; 85:15 wt%) ≥99,8% (Metall-Basis), Kugeln -250 mesh
Nickel (silberbeschichtet)
Formel:
Ni Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02091733 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 |