2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17413600EA
52.1
EUR
EHERC17413600
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
Formel:
C₁₄H₂₆O₂ Molekulargewicht: 226,3550 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008942 CAS-Nummer: 126-86-3 EINECS: 204-809-1 |