(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
38596.03EA
69.8
EUR
38596.03
38596.06
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formel:
C₁₁H₁₉LiO₂ Molekulargewicht: 190,24 Siedepunkt: 180 °C (0,05 mmHg) Schmelzpunkt: 127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142754 CAS-Nummer: 22441-13-0 |