Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL397288-5GEA
226
EUR
SIAL397288-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium, Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')aluminium
Formel:
C₃₃H₅₇AlO₆ Molekulargewicht: 576,78 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058918 CAS-Nummer: 14319-08-5 |