Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
36464.02EA
23.5
EUR
36464.02
36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Formel:
C₃₃H₅₇DyO₆ Schmelzpunkt: 182…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000017 CAS-Nummer: 15522-69-7 EINECS: 239-563-4 |