Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')holmium(III)
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
33531.03EA
80.2
EUR
33531.03
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')holmium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇HoO₆ Schmelzpunkt: 179…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070457 CAS-Nummer: 15522-73-3 |