Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium(III),Tb(TMHD)3
434051-1G
SIAL434051-1GEA 94.8 EUR
SIAL434051-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Tb
Molekulargewicht: 708,727 g/mol
MDL Number: MFCD00064752
CAS-Nummer: 15492-51-0