Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV), Zr(TMHD)4
42028.06 42028.14
42028.06EA 152 EUR
42028.06 42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV) ≥99,99% (Metall-Basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 18865-74-2 Molecular Formula: C44H76)8Zr Formula Weight: 824.30 Physical Form: Crystalline Melting Point: 318-320° Boiling Point: 180°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00145380
MOCVD of zirconium
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
Molekulargewicht: 824,29 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (0.1 mmHg) (subl.)
Schmelzpunkt: 318…320 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145380
CAS-Nummer: 18865-74-2