Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL468223-1GEA
174
EUR
SIAL468223-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')chrom(III)
Formel:
C₃₃H₅₇CrO₆ Molekulargewicht: 601,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058919 CAS-Nummer: 14434-47-0 |