Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA403393-1GEA
95.7
EUR
SAFA403393-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')nickel(II)
Formel:
C₂₂H₃₈NiO₄ Molekulargewicht: 425,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00192348 CAS-Nummer: 14481-08-4 |