Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
43993.04EA
202
EUR
43993.04
43993.09
43993.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')cobalt(III)
Vapor deposition
Formel:
C₃₃H₅₇CoO₆ Molekulargewicht: 608,735 g/mol Siedepunkt: 120 °C (0,5 mmHg) (Subl.) Schmelzpunkt: 254…256 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00233617 CAS-Nummer: 14877-41-9 |