Bariumhexafluoracetylacetonat
Lieferant: Alfa Aesar
|
Achtung
|
14503.03EA
36
EUR
14503.03
14503.06
Bariumhexafluoracetylacetonat
Bariumhexafluoracetylacetonat
Formel:
C₁₀H₂BaF₁₂O₄ Molekulargewicht: 551,44 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075633 CAS-Nummer: 118131-57-0 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1,III |