Blei(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
Synonyme:
Blei(II) 2,4-pentanedionat
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA401684-5GEA
64.2
EUR
SAFA401684-5G
Blei(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Pb Molekulargewicht: 405,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013499 CAS-Nummer: 15282-88-9 EINECS: 239-323-9 UN-Nummer: 3467 ADR: 6.1,III |