Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Kupfer(II)Hexafluoro-2,4-pentanedionat Hydrat
SIAL335193-5GEA
69.5
EUR
SIAL335193-5G
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Molekulargewicht: 477,64 g/mol (anhy) |
MDL Number:
MFCD00151019 CAS-Nummer: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |