Hafniumtrifluoracetylacetonat
|
Achtung
|
19275.04EA
44.8
EUR
19275.04
Hafniumtrifluoracetylacetonat
Hafniumtrifluoracetylacetonat
Formel:
C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf Molekulargewicht: 790,81 g/mol Schmelzpunkt: 128…129 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078027 CAS-Nummer: 17475-68-2 |