Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chrom(II) ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
|
Gefahr
|
H27396.03EA
101
EUR
H27396.03
H27396.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chrom(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)chrom(II)
Formel:
C₁₈H₂₆Cr Molekulargewicht: 294,40 g/mol Schmelzpunkt: 106…111 °C |
MDL Number:
MFCD01862451 CAS-Nummer: 82066-37-3 |