Hexaamminnickel(II)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
44482.14EA
98.6
EUR
44482.14
44482.22
Hexaamminnickel(II)bromid ≥99,999% (Metall-Basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Formel:
H₁₈Br₂N₆Ni Molekulargewicht: 320,68 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039935 CAS-Nummer: 13601-55-3 |