Hexaamminruthenium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA262005-5GEA
447
EUR
SAFA262005-5G
SAFA262005-250MG
SAFA262005-1G
Hexaamminruthenium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hexaammineruthenium trichloride
Formel:
H₁₈Cl₃N₆Ru Molekulargewicht: 309,61 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011478 CAS-Nummer: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |