Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO332650050EA
25.4
EUR
ACRO332650050
ACRO332650500
ACRO332652500
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 90%
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molekulargewicht: 192,21 g/mol Siedepunkt: 96 °C (,5 mmHg) Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005123 CAS-Nummer: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5165 to 1.5205 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |