Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA291404-100MLEA
43.5
EUR
SAFA291404-100ML
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molekulargewicht: 192,21 |
MDL Number:
MFCD00005123 CAS-Nummer: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |