3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23435.22EA 115 EUR
B23435.22 B23435.14
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₅N
Molekulargewicht: 113,20
Siedepunkt: 142…146 °C
Dichte: 0,830
Flammpunkt: 32 °C (89 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005996
CAS-Nummer: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III