(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331910-1GEA 26.1 EUR
SIAL331910-1G SIAL331910-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-on
Formel: C₆H₇NO
Molekulargewicht: 109,1259 g/mol
MDL Number: MFCD00213364
CAS-Nummer: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3