(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL653446-1GEA
62.2
EUR
SIAL653446-1G
SIAL653446-5G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molekulargewicht: 191,27 |
MDL Number:
MFCD00023734 CAS-Nummer: 14813-01-5 EINECS: 238-881-0 |