(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBAC13425EAEA 0 EUR
MAYBAC13425EA MAYBAC13425DA MAYBAC13425.50
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin Hydrochlorid
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈ClNO
MDL Number: MFCD00044200
CAS-Nummer: 105973-51-1