Tricyclohexylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SAFA592285-100MLEA
244
EUR
SAFA592285-100ML
Tricyclohexylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Tricyclohexylphosphine
Formel:
C₁₈H₃₃P Molekulargewicht: 280,43 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003853 CAS-Nummer: 2622-14-2 EINECS: 220-069-2 UN-Nummer: 1294 ADR: 3,II |