Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilisiert, Tabletten
Lieferant: Alfa Aesar
|
Synonyme:
Zirkondioxid
, Zirkon(IV)oxid
Stabilisierung:
stabilisiert mit Titan (10% TiO₂)
45126.14EA
46.1
EUR
45126.14
45126.06
45126.22
Zirkonium(IV)oxid (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilisiert, Tabletten
Zirkonium(IV)oxid
Formel:
ZrO₂ Molekulargewicht: 123,22 g/mol Schmelzpunkt: ∼2500 °C Dichte: 5,4 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 |